Learn More
enQuireBio™ Recombinant Ovine IFN tau Protein
A cDNA sequence encoding the IFN tau was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 5910.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 100144750
Name IFN tau Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Gensymbol IFNT1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15974618
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10676-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15954618
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10676-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15964618
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10676-1MG
1 mg
5910.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
100144750
Research Use Only
IFNT1
Recombinant Protein
E. coli
MAFVLSLLMA LVLVSYGPGG SLGCYLSRKL MLDARENLKL LDRMNRLSPH SCLQDRKDFG LPQEMVEGDQ LQKDQAFPVL YEMLQQSFNL FYTEHSSAAW DTTLLEQLCT GLQQQLDHLD TCRGQVMGEE DSELGNMDPI VTVKKYFQGI YDYLQEKGYS DCAWEIVRVE MMRALTVSTT LQKRLTKMGG DLNSP
Greater than 95.0% as determined by both:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
IFN tau Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
The specific activity as determined in a viral resistance assay using bovine kidney MDBK cells was found to be 10,000,000IU/mg.
Ovine
Untagged
Lyophilized from (1 mg/ml) solution containing PBS pH 7.4.