Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Y. Enterocolitica (O:9) LcrV Protein
A cDNA sequence encoding the Y. Enterocolitica (O:9) LcrV was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
870.00 CHF - 5790.00 CHF
Spezifikation
Name Y. Enterocolitica (O:9) LcrV Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Other
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15975289
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13975-50UG
50 μg
870.00 CHF
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15955289
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13975-100UG
100 μg
1300.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15965289
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13975-1MG
1 mg
5790.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Y. Enterocolitica (O:9) LcrV Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
His
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Y. Enterocolitica (O:9) LcrV is supplied in 20mM HEPES buffer pH 7.6, 250mM NaCl and 20% glycerol.