Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Treponema p47 47.7kDa Protein
A cDNA sequence encoding the Treponema p47 47.7kDa was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
203.00 CHF - 870.00 CHF
Spezifikation
Name Treponema p47 47.7kDa Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Other
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15964779
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13811-100UG
100 μg
203.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15984779
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13811-500UG
500 μg
580.00 CHF
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15974779
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13811-1MG
1 mg
870.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Treponema p47 47.7kDa Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
His
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Lyophilized from 1 mg/ml in 20mM sodium carbonate pH 10.