Learn More
enQuireBio™ Recombinant other TP 5 Protein Artikelnummer.: 15964709
Verfügbar ab: 24-09-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
enQuireBio™ Recombinant other TP 5 Protein
Artikelnummer. 15964709
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
25 Milligramm
Artikelnummer. 15964709
Marke: enQuireBio™ QP137891gram
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
A cDNA sequence encoding the TP 5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Spezifikation
Name TP 5 Protein
Menge 1 g
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Other
Spezies E. coli
Proteinmarkierung Untagged
Puffer The protein (1 mg/ml) was lyophilized with no additives.
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 99.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant other TP 5 Protein >