Learn More
enQuireBio™ Recombinant other T. pallidum TmpA Protein
A cDNA sequence encoding the T. pallidum TmpA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
227.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Name T. pallidum TmpA Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Other
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15964349
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13677-100UG
100 μg
227.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15984349
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13677-500UG
500 μg
870.00 CHF
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15974349
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13677-1MG
1 mg
1735.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
T. pallidum TmpA Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
Untagged
Treponema Pallidum protein is >90% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
8M urea, 20mM Tris-HCl pH 8 and 10mM B-ME.