Learn More
enQuireBio™ Recombinant other T. pallidum p15 (Partial) Protein Artikelnummer.: 15964329
Verfügbar ab: 19-09-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
enQuireBio™ Recombinant other T. pallidum p15 (Partial) Protein
Artikelnummer. 15964329
1 mg, 1 Milligramm
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 15964329
Marke: enQuireBio™ QP13670GST1mg
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
A cDNA sequence encoding the T. pallidum p15 (Partial) was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Spezifikation
Name T. pallidum p15 (Partial) Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Other
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Puffer 70mM Tris-HCl pH 8.0, 50mM NaCl, 50% Glycerol, 1.5 M Urea.
Reinheits- oder Qualitätsgrad Treponema Pallidum protein is >95% pure as determined by SDS- PAGE.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant other T. pallidum p15 (Partial) Protein >