Learn More
enQuireBio™ Recombinant other T. pallidum p15 (Partial) Protein
A cDNA sequence encoding the T. pallidum p15 (Partial) was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
227.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Name | T. pallidum p15 (Partial) Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Other |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15954329
|
enQuireBio™
QP13670-GST-100UG |
100 μg |
227.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15974329
|
enQuireBio™
QP13670-GST-500UG |
500 μg |
870.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15964329
|
enQuireBio™
QP13670-GST-1MG |
1 mg |
1735.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
T. pallidum p15 (Partial) Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
GST | |
Treponema Pallidum protein is >95% pure as determined by SDS- PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
70mM Tris-HCl pH 8.0, 50mM NaCl, 50% Glycerol, 1.5 M Urea. |