Learn More
enQuireBio™ Recombinant other T. pallidum p15 (Partial) Protein
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Name | T. pallidum p15 (Partial) Protein |
| Menge | 100 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Other |
| Spezies | E. coli |
| Proteinmarkierung | GST |
| Puffer | 70mM Tris-HCl pH 8.0, 50mM NaCl, 50% Glycerol, 1.5 M Urea. |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | Treponema Pallidum protein is >95% pure as determined by SDS- PAGE. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant other T. pallidum p15 (Partial) Protein >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur