Learn More
enQuireBio™ Recombinant other SPA Long Protein
A cDNA sequence encoding the SPA Long was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 2170.00 CHF
Spezifikation
Name SPA Long Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol spa
Produkttyp Recombinant Protein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15953999
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13568-10MG
10 mg
131.00 CHF
10 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15943999
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13568-100MG
100 mg
372.00 CHF
100 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15963999
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13568-1GR
1 g
2170.00 CHF
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
SPA Long Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
AQHDEAQQNA FYQVLNMPNL NADQRNGFIQ SLKDDPSQSA NVLGEAQKLN DSQAPKADAQ QNNFNKDQQS AFYEILNMPN LNEAQRNGFI QSLKDDPSQS TNVLGEAKKL NESQAPKADN NFNKEQQNAF YEILNMPNLN EEQRNGFIQS LKDDPSQSAN LLSEAKKLNE SQAPKADNKF NKEQQNAFYE ILHLPNLNEE QRNGFIQSLK DDPSQSANLL AEAKKLNDAQ APKADNKFNK EQQNAFYEIL HLPNLTEEQR NGFIQSLKDD PSVSKEILAE AKKLNDAQAP KEEDNKKPGK EDGNKPGKED GNKPGKEDNK KPGKEDGNKP GKEDNNKPGK EDGNKPGKED NNKPGKEDGN KPGKEDGNKP GKEDGNGVHV VKPGDTVNDI AKANGTTADK IAADNKLADK NMIKPGQELV VD
Greater than 97.0% as determined by: (a) Analysis by HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Research Use Only
spa
Other
Untagged
SPA protein was lyophilized with no additives.