Learn More
enQuireBio™ Recombinant other SPA-Cys Protein
A cDNA sequence encoding the SPA-Cys was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 2170.00 CHF
Spezifikation
Name SPA-Cys Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol spa
Produkttyp Recombinant Protein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15983999
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13569-10MG
10 mg
131.00 CHF
10 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15973999
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13569-100MG
100 mg
372.00 CHF
100 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15993999
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13569-1GR
1 g
2170.00 CHF
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
SPA-Cys Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
NAAQHDEAQQ NAFYQVLNMP NLNADQRNGF IQSLKDDPSQ SANVLGEAQK LNDSQAPKAD AQQNNFNKDQ QSAFYEILNM PNLNEAQRNG FIQSLKDDPS QSTNVLGEAK KLNESQAPKA DNNFNKEQQN AFYEILNMPN LNEEQRNGFI QSLKDDPSQS ANLLSEAKKL NESQAPKADN KFNKEQQNAF YEILHLPNLN EEQRNGFIQS LKDDPSQSAN LLAEAKKLND AQAPKADNKF NKEQQNAFYE ILHLPNLTEE QRNGFIQSLK DDPSVSKEIL AEAKKLNDAQ APKEEDC
Greater than 98.0% as determined by: (a) Analysis by HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Research Use Only
spa
Other
Untagged
SPA protein was lyophilized with no additives.