Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Shiga Like Toxin 1 Protein
A cDNA sequence encoding the Shiga Like Toxin 1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
227.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Name Shiga Like Toxin 1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Other
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15983749
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13495-100UG
100 μg
227.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15903759
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13495-500UG
500 μg
870.00 CHF
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15993749
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13495-1MG
1 mg
1735.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Shiga Like Toxin 1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
His
Protein is >95% pure as determined by 12% PAGE (coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Phosphate buffered saline and 50mM arginine, pH 7.4.