missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant other Protein-L Protein

A cDNA sequence encoding the Protein-L was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

131.00 CHF - 870.00 CHF

Spezifikation

Name Protein-L Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Other
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15982709
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13168-1MG
1 mg
131.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15972709
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13168-10MG
10 mg
203.00 CHF
10 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15962709
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13168-100MG
100 mg
870.00 CHF
100 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Protein-L Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
Untagged
Protein-L was lyophilized with no additives.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
KEETPETPET DSEEEVTIKA NLIFANGSTQ TAEFKGTFEK ATSEAYAYAD TLKKDNGEYT VDVADKGYTL NIKFAGKEKT PEEPKEEVTI KANLIYADGK TQTAEFKGTF EEATAEAYRY ADALKKDNGE YTVDVADKGY TLNIKFAGKE KTPEEPKEEV TIKANLIYAD GKTQTAEFKG TFEEATAEAY RYADLLAKEN GKYTVDVADK GYTLNIKFAG KEKTPEEPKE EVTIKANLIY ADGKTQTAEF KGTFAEATAE AYRYADLLAK ENGKYTADLE DGGYTINIRF AGKKVDEKPEEKEQVTIKEN IYFEDGTVQT ATFKGTFAEA TAEAYRYADL LSKEHGKYTA DLEDGGYTIN IRFAG
Greater than 97.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications