missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Protein-A/G/L Protein
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
100 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Name | Protein-A/G/L Protein |
| Menge | 1 mg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Other |
| Spezies | E. coli |
| Proteinmarkierung | Untagged |
| Sequenz | NAAQHDEAQQ NAFYQVLNMP NLNADQRNGF IQSLKDDPSQ SANVLGEAQK LNDSQAPKAD AQQNNFNKDQ QSAFYEILNM PNLNEAQRNG FIQSLKDDPS QSTNVLGEAK KLNESQAPKA DNNFNKEQQN AFYEILNMPN LNEEQRNGFI QSLKDDPSQS ANLLSEAKKL NESQAPKADN KFNKEQQNAF YEILHLPNLN EEQRNGFIQS LKDDPSQSAN LLAEAKKLND AQAPKADNKF NKEQQNAFYE ILHLPNLTEE QRNGFIQSLK DDPSVSKEIL AEAKKLNDAQ APKEEDSLEG SGSGTYKLIL NGKTLKGETT TEAVDAATAE KVFKQYANDN GVDGEWTYDD ATKTFTVTEK PEVIDASELT PAVTTYKLVI NGKTLKGETT TKAVDAETAE KAFKQYANDN GVDGVWTYDD ATKTFTVTEE PRARPGSGSG KEETPETPET DSEEEVTIKA NLIFANGSTQ TAEFKGTFEK ATSEAYAYAD TLKKDNGEYT VDVADKGYTL NIKFAGKEKT PEEPKEEVTI KANLIYADGK TQTAEFKGTF EEATAEAYRY ADALKKDNGE YTVDVADKGY TLNIKFAGKE KTPEEPKEEV TIKANLIYAD GKTQTAEFKG TFEEATAEAY RYADLLAKEN GKYTVDVADK GYTLNIKFAG KEKTPEEPKE EVTIKANLIY ADGKTQTAEF KGTFAEATAE AYRYADLLAK ENGKYTADLE DGGYTINIRF AGKKVDEKPE EKEQVTIKEN IYFEDGTVQT ATFKGTFAEA TAEAYRYADL LSKEHGKYTA DLEDGGYTIN IRFAG |
| Puffer | Protein- A/G/L was lyophilized without any additives. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur