Learn More
enQuireBio™ Recombinant other protein 1
A cDNA sequence encoding the Protein G was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 725.00 CHF
Spezifikation
Name protein 1
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Other
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15902699
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13162-1MG
1 mg
131.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15992689
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13162-10MG
10 mg
203.00 CHF
10 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15982689
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13162-100MG
100 mg
725.00 CHF
100 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
protein 1
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
Untagged
Lyophilized white powder containing no additives.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
LPKTDTYKLILNGKTLKGETTTEAVDAATAEKVFKQYANDNGVDGEWTYDDAT KTFTVTEKPEVIDASELTPAVTTYKLVINGKTLKGETTTEAVDAATAEKVFK QYANDNGVDGEWTYDDATKTFTVTEKPEVIDASELTPAVTTYKLVINGKTL KGETTTKAVDAETAEKAFKQYANDNGVDGVWTYDDATKTFTVTE
>96% as determined by SDS-PAGE and RP-HPLC.