Learn More
enQuireBio™ Recombinant other PMSG Protein
A cDNA sequence encoding the PMSG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13081-100000IU
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15942449
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
PMSG Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Non-species Specific
The PMSG was lyophilized with no additives.
100000 IU
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
Untagged