Learn More
enQuireBio™ Recombinant other PhI p 5 Protein
A cDNA sequence encoding the PhI p 5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
870.00 CHF - 5790.00 CHF
Spezifikation
Name PhI p 5 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Other
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15962329
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13042-50UG
50 μg
870.00 CHF
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15942329
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13042-100UG
100 μg
1300.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15952329
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13042-1MG
1 mg
5790.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
PhI p 5 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
His
PhI p 5 is supplied in 20mM HEPES buffer pH 7.6, 250mM NaCl and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
SVKRSNGSAE VHRGAVPRRG PRGGPGRSYA ADAGYAPATP AAAGAEAGKA TTEEQKLIED INVGFKAAVA AAASVPAADK FKTFEAAFTS SSKAATAKAP GLVPKLDAAY SVAYKAAVGA TPEAKFDSFV ASLTEALRVI AGALEVHAVK PVTEEPGMAK IPAGELQIID KIDAAFKVAA TAAATAPADD KFTVFEAAFN KAIKESTGGA YDTYKCIPSL EAAVKQAYAA TVAAAPQVKY AVFEAALTKA ITAMSEVQKV SQPATGAATV AAGAATTAAG AASGAATVAA GGYKV
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.