Learn More
enQuireBio™ Recombinant other PfCs Mosaic Protein
A cDNA sequence encoding the PfCs Mosaic was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13014-100ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15942249
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
PfCs Mosaic Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
150mM Imidazole, pH 8.0, 150mM NaCl, 25mM Sodium Phosphate and 50% glycerol.
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
Untagged
Protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining) and RP-HPLC.