Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Luciferase Firefly Protein
A cDNA sequence encoding the Luciferase Firefly was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Name Luciferase Firefly Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Biologische Aktivität Specific activity is >1x109 light units/mg. One luciferase enzyme units will produce one Relative Light Unit (RLU) at pH7.5 at 25C.
Produkttyp Recombinant Protein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15965128
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10776-1UG
1 μg
131.00 CHF
1 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15985128
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10776-5UG
5 μg
203.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15975128
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10776-50UG
50 μg
1735.00 CHF
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Luciferase Firefly Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMTSKVY DPEQRKRMIT GPQWWARCKQ MNVLDSFINY YDSEKHAENA VIFLHGNAAS SYLWRHVVPH IEPVARCIIP DLIGMGKSGK SGNGSYRLLD HYKYLTAWFE LLNLPKKIIF VGHDWGACLA FHYSYEHQDK IKAIVHAESV VDVIESWDEW PDIEEDIALI KSEEGEKMVL ENNFFVETML PSKIMRKLEP EEFAAYLEPF KEKGEVRRPT LSWPREIPLV KGGKPDVVQI VRNYNAYLRA SDDLPKMFIE SDPGFFSNAI VEGAKKFPNT EFVKVKGLHF SQEDAPDEMG KYIKSFVERV LKNEQ
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Specific activity is >1x109 light units/mg. One luciferase enzyme units will produce one Relative Light Unit (RLU) at pH7.5 at 25C.
Other
His
The Luciferase solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl (pH 8.0), 1mM DTT and 10% glycerol.