Learn More
enQuireBio™ Recombinant other LDHB Protein
A cDNA sequence encoding the LDHB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1425.00 CHF
Spezifikation
Name LDHB Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Biologische Aktivität The specific activity was found to be 258 U/mg protein.
Produkttyp Recombinant Protein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15945038
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10744-1MG
1 mg
131.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15965038
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10744-3MG
3 mg
203.00 CHF
3 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15955038
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10744-30MG
30 mg
1425.00 CHF
30 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
LDHB Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
The protein (1 mg/ml) was lyophilized with 0.1 mg potassium phosphate.
Research Use Only
The specific activity was found to be 258 U/mg protein.
Other
Untagged
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.