Learn More
enQuireBio™ Recombinant other CK2a Zea Mays Protein
A cDNA sequence encoding the CK2a Zea Mays was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
580.00 CHF - 2170.00 CHF
Spezifikation
Name CK2a Zea Mays Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Other
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15957248
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11433-3UG
3 μg
580.00 CHF
3 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15937248
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11433-10UG
10 μg
1160.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15947248
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11433-20UG
20 μg
2170.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
CK2a Zea Mays Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
Untagged
CK2a is supplied in 50% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MSKARVYADV NVLRPKEYWD YEALTVQWGE QDDYEVVRKV GRGKYSEVFE GINVNNNEKC IIKILKPVKK KKIKREIKIL QNLCGGPNIV KLLDIVRDQH SKTPSLIFEY VNNTDFKVLY PTLTDYDIRY YIYELLKALD YCHSQGIMHR DVKPHNVMID HELRKLRLID WGLAEFYHPG KEYNVRVASR YFKGPELLVD LQDYDYSLDM WSLGCMFAGM IFRKEPFFYG HDNHDQLVKI AKVLGTDGLN VYLNKYRIEL DPQLEALVGR HSRKPWLKFM NADNQHLVSP EAIDFLDKLL RYDHQERLTA LEAMTHPYFQ QVRAAENSRT RA
Greater than 99% as determined by SDS-PAGE.