Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Batroxobin Protein
A cDNA sequence encoding the Batroxobin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name Batroxobin Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Biologische Aktivität Batroxobin’s biological activity was found to be of no less than 500KU/mg. (Klobusitzky Unit). One KU is defined as the amount of enzyme which coagulates standard human plasma incubated at 37C in vitro within 60 ± 20 seconds.
Produkttyp Recombinant Protein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15974148
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10529-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15954148
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10529-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15964148
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10529-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Batroxobin Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
P. pastoris
VIGGDECDIN EHPFLAFMYY SPRYFCGMTL INQEWVLTAA HCNRRFMRIH LGKHAGSVAN YDEVVRYPKE KFICPNKKKN VITDKDIMLI RLDRPVKNSE HIAPLSLPSN PPSVGSVCRI MGWGAITTSE DTYPDVPHCA NINLFNNTVC REAYNGLPAK TLCAGVLQGG IDTCGGDSGG PLICNGQFQG ILSWGSDPCA EPRKPAFYTK VFDYLPWIQS IIAGNKTATC P
Greater than 97.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Research Use Only
Batroxobin’s biological activity was found to be of no less than 500KU/mg. (Klobusitzky Unit). One KU is defined as the amount of enzyme which coagulates standard human plasma incubated at 37C in vitro within 60 ± 20 seconds.
Other
Untagged
The Batroxobin protein was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution containing 20mM sodium acetate buffer, pH 7.4.