Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Avidin Biotin Protein
Recombinant Protein
131.00 CHF - 1435.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 396260 |
---|---|
Name | Avidin Biotin Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Gensymbol | AVD |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15984138
|
enQuireBio™
QP10526-2MG |
2 mg |
131.00 CHF
2 Milligramm |
Verfügbar ab:
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15974138
|
enQuireBio™
QP10526-10MG |
10 mg |
203.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab:
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15964138
|
enQuireBio™
QP10526-100MG |
100 mg |
1435.00 CHF
100 Milligramm |
Verfügbar ab:
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
396260 | |
Research Use Only | |
AVD | |
Recombinant Protein | |
Untagged | |
Salt-free lyophilized powder with no preservative added. |
Avidin Biotin Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Binding activity of Avidin-Biotin is 10-15units/mg protein. One unit of Avidin activity is defined as the amount of protein which will bind 1microg d-biotin. | |
Other | |
MVHATSPLLL LLLLSLALVA PGLSARKCSL TGKWTNDLGS NMTIGAVNSR GEFTGTYITA VTATSNEIKE SPLHGTQNTI NKRTQPTFGF TVNWKFSEST TVFTGQCFID RNGKEVLKTM WLLRSSVNDI GDDWKATRVG INIFTRLRTQ KE |