Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Aminopeptidase Protein
A cDNA sequence encoding the Aminopeptidase was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00 CHF - 615.00 CHF
Spezifikation
Name Aminopeptidase Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Biologische Aktivität Recombinant Aeromonas Aminopeptidase was found to have an activity of 120 Units/mg protein.
Produkttyp Recombinant Protein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15954118
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10519-100U
100 IU
143.00 CHF
100 Einheiten
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15964118
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10519-250U
250 U
396.00 CHF
250 Einheiten
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15974118
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10519-500U
500 U
615.00 CHF
500 Einheiten
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Aminopeptidase Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
Non-species Specific
MKYTKTLLAM VLSATFCQAY AEDKVWISIG ADANQTVMKS GAESILPNSV ASSGQVWVGQ VDVAQLAELS HNMHEEHNRC GGYMVHPSAQ SAMAASAMPT TLASFVMPPI TQQATVTAWL PQVDASQITG TISSLESFTN RFYTTTSGAQ ASDWIASEWQ ALSASLPNAS VKQVSHSGYN QKSVVMTITG SEAPDEWIVI GGHLDSTIGS HTNEQSVAPG ADDDASGIAA VTEVIRVLSE NNFQPKRSIA FMAYAAEEVG LRGSQDLANQ YKSEGKNVVS ALQLDMTNYK GSAQDVVFIT DYTDSNFTQY LTQLMDEYLP SLTYGFDTCG YACSDHASWH NAGYPAAMPF ESKFNDYNPR IHTTQDTLAN SDPTGSHAKK FTQLGLAYAI EMGSATGDTP TPGNQLEDGV PVTDLSGSRG SNVWYTFELE TQKNLQITTS GGYGDLDLYV KFGSKASKQN WDCRPYLSGN NEVCTFNNAS PGTYSVMLTG YSNYSGASLK ASTF
Greater than 95.0% as determined by SEC-HPLC.
Research Use Only
Recombinant Aeromonas Aminopeptidase was found to have an activity of 120 Units/mg protein.
Other
Untagged
Buffered solution containing 10mM Tris-HCl, 100mM NaCl and 5microm ZnSO4, pH 8.0.