Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Aln G 4.0101 Protein
A cDNA sequence encoding the Aln G 4.0101 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
870.00 CHF - 5790.00 CHF
Spezifikation
Name Aln G 4.0101 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Other
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15985848
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11008-50UG
50 μg
870.00 CHF
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15965848
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11008-100UG
100 μg
1300.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15975848
missing translation for 'viewDocuments' Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11008-1MG
1 mg
5790.00 CHF
1 Milligramm
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Specifica
Specifica
Aln G 4.0101 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
His
Aln G 4.0101 is supplied in 20mM HEPES buffer pH 7.6, 250mM NaCl and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
MADDHPQDQA EHERIFKCFD ANGDGKISAS ELGDALKTLG SVTPDEVKHM MAEIDTDGDG FISFQEFTNF ARANRGLVKD VAKIF
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati