Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Alarelin Protein
Recombinant Protein
131.00 CHF - 565.00 CHF
Spezifikation
Name | Alarelin Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Other |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15965818
|
enQuireBio™
QP10997-2MG |
2 mg |
131.00 CHF
2 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15955818
|
enQuireBio™
QP10997-10MG |
10 mg |
203.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15945818
|
enQuireBio™
QP10997-100MG |
100 mg |
565.00 CHF
100 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Alarelin Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
5-oxo-pro-His-Trp-Ser-Tyr-D-Ala-Leu-Arg-Pro-Nhet x CH3COOH | |
Greater than 98.0% as determined by Analysis by RP-HPLC. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Untagged | |
The Alarelin was lyophilized with no additives. |