Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Ag85A Protein
A cDNA sequence encoding the Ag85A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name | Ag85A Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Other |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15985748
|
enQuireBio™
QP10976-2UG |
2 μg |
131.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15965748
|
enQuireBio™
QP10976-10UG |
10 μg |
203.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15975748
|
enQuireBio™
QP10976-1MG |
1 mg |
7525.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Ag85A Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
His | |
The Ag85A solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADPAFSRPGL PVEYLQVPSP SMGRDIKVQF QSGGANSPAL YLLDGLRAQD DFSGWDINTP AFEWYDQSGL SVVMPVGGQS SFYSDWYQPA CGKAGCQTYK WETFLTSELP GWLQANRHVK PTGSAVVGLS MAASSALTLA IYHPQQFVYA GAMSGLLDPS QAMGPTLIGL AMGDAGGYKA SDMWGPKEDP AWQRNDPLLN VGKLIANNTR VWVYCGNGKP SDLGGNNLPA KFLEGFVRTS NIKFQDAYNA GGGHNGVFDF PDSGTHSWEY WGAQLNAMKP DLQRALGATP NTGPAPQGAH HHHHH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |