Learn More
enQuireBio™ Recombinant Multi Species PKACa2-RIIa2 Protein
A cDNA sequence encoding the PKACa2-RIIa2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 5355.00 CHF
Spezifikation
Name Multi Species PKACa2-RIIa2 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Biologische Aktivität Holoenzyme can be activated by adding the second messenger cAMP (Activation constant about 100nM) releasing two monomeric catalytic subunits.
Produkttyp Recombinant Protein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15975278
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10824-1UG
1 μg
131.00 CHF
1 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15985278
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10824-3UG
3 μg
203.00 CHF
3 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15965278
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10824-100UG
100 μg
5355.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Multi Species PKACa2-RIIa2 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
PKA holoenzyme type-II alpha is supplied in 50% glycerol.
Research Use Only
Holoenzyme can be activated by adding the second messenger cAMP (Activation constant about 100nM) releasing two monomeric catalytic subunits.
Multi Species
Untagged
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.