Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse VEGF-164 Isoform Protein
Recombinant Protein
107.00 CHF - 5355.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001273986.1 |
---|---|
Name | VEGF-164 Isoform Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Gensymbol | VEGFA |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15985699
|
enQuireBio™
QP5214-2UG |
2 μg |
107.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15965699
|
enQuireBio™
QP5214-10UG |
10 μg |
251.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15955699
|
enQuireBio™
QP5214-100UG |
100 μg |
700.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15995699
|
enQuireBio™
QP5214-500UG |
500 μg |
3280.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15975699
|
enQuireBio™
QP5214-1MG |
1 mg |
5355.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Specifications
NP_001273986.1 | |
Research Use Only | |
VEGFA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAPTTEGEQK SHEVIKFMDV YQRSYCRPIE TLVDIFQEYP DEIEYIFKPS CVPLMRCAGC CNDEALECVP TSESNITMQI MRIKPHQSQH IGEMSFLQHS RCECRPKKDR TKPENHCEPC SERRKHLFVQ DPQTCKCSCK NTDSRCKARQ LELNERTCRC DKPRR | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
VEGF-164 Isoform Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
HUVEC proliferation was significantly induced by less than 10 ng/ml, or activity of at least 1.0 x 10^5 units/mg. Typical ED50 values of new lots are generally lower, around 5 ng/ml. | |
Mouse | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |