Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Uteroglobin / SCGB1A1 Protein
A DNA sequence encoding the Mouse Uteroglobin / SCGB1A1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10198-ec-10ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15983058
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_035811.1
Uteroglobin / SCGB1A1 Protein
Research Use Only
SCGB1A1
The ED50 as determined by the ability of the immobilized protein to support the adhesion of the A549 human lung carcinoma cells is less than 5.0 ug/ml, corresponding to a specific activity of > 200 IU/m.
Mouse
Untagged
0.2 um filtered 20 mM PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, lyophilized
22287
10 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
DICPGFLQVL EALLMESESG YVASLKPFNP GSDLQNAGTQ LKRLVDTLPQ ETRINIMKLT EKILTSPLCK QDLRF
Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC.