Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse TNFR2 Protein
A cDNA sequence encoding the TNFR2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 21938
Name TNFR2 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Gensymbol Tnfrsf1b
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15975468
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10886-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15965468
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10886-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15955468
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10886-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
21938
Research Use Only
Tnfrsf1b
Recombinant Protein
E. coli
MPAQVAFTPY APEPGSTCRL REYYDQTAQM CCSKCSPGQH AKVFCTKTSD TVCDSCEDST YTQLWNWVPE CLSCGSRCSS DQVETQACTR EQNRICTCRP GWYCALSKQE GCRLCAPLRK CRPGFGVARP GTETSDVVCK PCAPGTFSNT TSSTDICRPH QICNVVAIPG NASMDAVCTS TSPT
Greater than 97.0% as determined by SDS-PAGE.
TNFR2 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
The ED50 as determined by its ability to inhibit the TNF-? mediated cytotoxicity in the L-929 cells is less than 0.2microg/ml, corresponding to a specific activity of > 5000IU/mg in the presence of 0.25ng/mL of rHuTNF-a.
Mouse
Untagged
TNFR2 protein was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4.