Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse TGM2 Protein
A cDNA sequence encoding the TGM2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name | TGM2 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Mouse |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15974539
|
enQuireBio™
QP13737-5UG |
5 μg |
131.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15964539
|
enQuireBio™
QP13737-20UG |
20 μg |
203.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15954539
|
enQuireBio™
QP13737-1MG |
1 mg |
3905.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
TGM2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
TGM2 protein solution (0.5 mg/ml) in Phosphate buffered saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAEELLL ERCDLEIQAN GRDHHTADLC QEKLVLRRGQ RFRLTLYFEG RGYEASVDSL TFGAVTGPDPSEEAGTKARF SLSDNVEEGS WSASVLDQQD NVLSLQLCTP ANAPIGLYRL SLEASTGYQG SSFVLGHFIL LYNAWCPADD VYLDSEEERR EYVLTQQGFI YQGSVKFIKS VPWNFGQFED GILDTCLMLL DMNPKFLKNR SRDCSRRSSP IYVGRVVSAM VNCNDDQGVL LGRWDNNYGD GISPMAWIGS VDILRRWKEH GCQQVKYGQC WVFAAVACTV LRCLGIPTRV VTNYNSAHDQ NSNLLIEYFR NEFGELESNK SEMIWNFHCW VESWMTRPDL QPGYEGWQAI DPTPQEKSEG TYCCGPVSVR AIKEGDLSTK YDAPFVFAEV NADVVDWIRQ EDGSVLKSIN RSLVVGQKIS TKSVGRDDRE DITHTYKYPE GSPEEREVFT KANHLNKLAE KEETGVAMRI RVGDSMSMGN DFDVFAHIGN DTSETRECRL LLCARTVSYN GVLGPECGTE DINLTLDPYS ENSIPLRILY EKYSGCLTES NLIKVRGLLI EPAANSYLLA ERDLYLENPE IKIRVLGEPK QNRKLVAEVS LKNPLSDPLY DCIFTVEGAG LTKEQKSVEV SDPVPAGDLV KARVDLFPTD IGLHKLVVNF QCDKLKSVKG YRNVIIGPA | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |