Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse SNCG Protein
A cDNA sequence encoding the SNCG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Name | SNCG Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Mouse |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15963889
|
enQuireBio™
QP13537-1UG |
1 μg |
131.00 CHF
1 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15983889
|
enQuireBio™
QP13537-5UG |
5 μg |
203.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15973889
|
enQuireBio™
QP13537-50UG |
50 μg |
1735.00 CHF
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
SNCG Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
SNCG protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl(pH 8.0) and 0.1M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMDVFKKG FSIAKEGVVG AVEKTKQGVT EAAEKTKEGV MYVGTKTKEN VVQSVTSVAE KTKEQANAVS AVVSSVNTV ANKTVEEAEN IVVTTGVVRK EDLEPPAQDQ EAKEQEENEE AKSGED | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |