Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse SHH / Sonic hedgehog Protein
A DNA sequence encoding the Mouse SHH / Sonic hedgehog, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10194-ec-5ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15983048
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_033196.1
SHH / Sonic hedgehog Protein
Research Use Only
SHH
The ED50 as determined by inducing alkaline phosphatase production of murine C3H10T1/2 cells is 0.5 - 1.0 ug/ml.
Mouse
Untagged
0.2 um filtered 20 mM PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, lyophilized
20423
5 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
IVIGPGRGFG KRRHPKKLTP LAYKQFIPNV AEKTLGASGR YEGKITRNSE RFKELTPNYN PDIIFKDEEN TGADRLMTQR CKDKLNALAI SVMNQWPGVK LRVTEGWDED GHHSEESLHY EGRAVDITTS DRDRSKYGML ARLAVEAGFD WVYYESKAHI HCSVKAENSV AAKSGG
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC.