missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse SF20 Protein

A cDNA sequence encoding the SF20 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

131.00 CHF - 6775.00 CHF

Spezifikation

Name SF20 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15903699
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13475-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15983689
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13475-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15993689
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13475-1MG
1 mg
6775.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

SF20 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
Untagged
Mouse SF20 was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated (1.0 mg/ml) solution in PBS, pH 7.4.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MVSEPTTVPF DVRPGGVVHS FSQDVGPGNK FTCTFTYASQ GGTNEQWQMS LGTSEDSQHF TCTIWRPQGK SYLYFTQFKA ELRGAEIEYA MAYSKAAFER ESDVPLKSEE FEVTKTAVSH RPGAFKAELS KLVIVAKAAR SEL
Greater than 97.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications