Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse SCF / C-kit ligand Protein
A DNA sequence encoding the Mouse SCF / C-kit ligand, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10439-ec-2ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15983858
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_001334085.1
SCF / C-kit ligand Protein
Research Use Only
Kitlg
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using human TF-1 cells is less than 10 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 1.0 M 105 IU/mg.
Mouse
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
17311
2 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
MKEICGNPVT DNVKDITKLV ANLPNDYMIT LNYVAGMDVL PSHCWLRDMV IQLSLSLTTL LDKFSNISEG LSNYSIIDKL GKIVDDLVLC MEENAPKNIK ESPKRPETRS FTPEEFFSIF NRSIDAFKDF MVASDTSDCV LSSTLGPEKD SRVSVTKPFM LPPVA
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.