Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse S100A5 Protein
A cDNA sequence encoding the S100A5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name S100A5 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15963429
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13395-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15953429
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13395-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15943429
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13395-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
S100A5 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
S100A5 protein (1 mg/ml) is supplied in 20mM Tris-HCl buffer, pH 8.0, 40% glycerol, 3mM DTT and 200mM NaCl.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMETPLE KALTTMVTTF HKYSGREGSK LTLSRKELKE LIKTELSLAE KMKESSIDNL MKSLDKNSDQ EIDFKEYSVF LTTLCMAYND FFLEDNK
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.