missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse REN Protein

A cDNA sequence encoding the REN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

131.00 CHF - 1735.00 CHF

Spezifikation

Name REN Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15983119
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13297-1UG
1 μg
131.00 CHF
1 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15903129
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13297-5UG
5 μg
203.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15993119
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13297-50UG
50 μg
1735.00 CHF
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

REN Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
REN protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
LPTRTATFER IPLKKMPSVR EILEERGVDM TRLSAEWGVF TKRPSLTNLT SPVVLTNYLN TQYYGEIGIG TPPQTFKVIF DTGSANLWVP STKCSRLYLA CGIHSLYESS DSSSYMENGS DFTIHYGSGR VKGFLSQDSV TVGGITVTQT FGEVTELPLI PFMLAKFDGV LGMGFPAQAV GGVTPVFDHI LSQGVLKEEV FSVYYNRGSH LLGGEVVLGG SDPQHYQGNF HYVSISKTDS WQITMKGVSV GSSTLLCEEG CAVVVDTGSS FISAPTSSLK LIMQALGAKE KRIEEYVVNC SQVPTLPDIS FDLGGRAYTL SSTDYVLQYP NRRDKLCTLA LHAMDIPPPT GPVWVLGATF IRKFYTEFDR HNNRIGFALA RHHHHHH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications