Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse PSPN Protein
A cDNA sequence encoding the PSPN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name PSPN Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Biologische Aktivität Fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by a cell proliferation assay using human TT medullary thyroid cancer cells is less than 0.1ng/ml, corresponding to a specific activity of > 1.0 M 10,000,000 IU/mg.
Produkttyp Recombinant Protein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15985368
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10854-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15975368
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10854-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15965368
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10854-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
PSPN Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
ALAGSCRLWS LTLPVAELGL GYASEEKVIF RYCAGSCPQE ARTQHSLVLA RLRGRGRAHG RPCCQPTSYA DVTFLDDQHH WQQLPQLSAA ACGCGG
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Research Use Only
Fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by a cell proliferation assay using human TT medullary thyroid cancer cells is less than 0.1ng/ml, corresponding to a specific activity of > 1.0 M 10,000,000 IU/mg.
Mouse
Untagged
Lyophilized from a 0.2?m filtered concentrated solution in 30 %ACN, 0.1 %TFA, 150mM NaCl.