Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse PRSS22 Protein
A cDNA sequence encoding the PRSS22 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name PRSS22 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15962729
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13174-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15942729
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13174-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15952729
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13174-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
PRSS22 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
PRSS22 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
ATIRVSPDCG KPQQLNRIVG GEDSMDAQWP WIVSILKNGS HHCAGSLLTN RWVVTAAHCF KSNMDKPSLF SVLLGAWKLG SPGPRSQKVG IAWVLPHPRY SWKEGTHADI ALVRLEHSIQ FSERILPICL PDSSVRLPPK TDCWIAGWGS IQDGVPLPHP QTLQKLKVPI IDSELCKSLY WRGAGQEAIT EGMLCAGYLE GERDACLGDS GGPLMCQVDD HWLLTGIISW GEGCAERNRP GVYTSLLAHR SWVQRIVQGV QLRGYLADSG DTGSSLEHHH HHH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.