Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Procalcitonin Protein
A cDNA sequence encoding the Procalcitonin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name Procalcitonin Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15902669
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13152-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15982659
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13152-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15992659
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13152-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Procalcitonin Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
Procalcitonin was filtered (0.4 microm) and lyophilized in 20mM Tris buffer and 50mM NaCl, pH 7.5.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MKHHHHHHASVPLRSILESS PGMATLSEEE VRLLAALVQD YMQMKARELE QEEEQEAEGS SLDSPRSKRC GNLSTCMLGT YTQDLNKFHT FPQTSIGVEA PGKKRDVAKD LETNHQSHFG N
Greater than 94.0% as determined by SDS-PAGE.