Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse PRDX2 Protein
A cDNA sequence encoding the PRDX2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name PRDX2 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Biologische Aktivität Specific activity is > 700 pmol/min/ug, Activity is defined as the amount of hydroperoxide that 1ug of enzyme can reduce at 25C for minute.
Produkttyp Recombinant Protein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15994058
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10500-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15974058
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10500-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15984058
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10500-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
PRDX2 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMASGNA QIGKSAPDFT ATAVVDGAFK EIKLSDYRGK YVVLFFYPLD FTFVCPTEII AFSDHAEDFR KLGCEVLGVS VDSQFTHLAW INTPRKEGGL GPLNIPLLAD VTKSLSQNYG VLKNDEGIAY RGLFIIDAKG VLRQITVNDL PVGRSVDEAL RLVQAFQYTD EHGEVCPAGW KPGSDTIKPN VDDSKEYFSK HN
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Specific activity is > 700 pmol/min/ug, Activity is defined as the amount of hydroperoxide that 1ug of enzyme can reduce at 25C for minute.
Mouse
His
PRDX2 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% Glycerol 1mM DTT.