Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse PODXL Protein
A cDNA sequence encoding the PODXL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name PODXL Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15972469
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13088-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15952469
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13088-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15962469
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13088-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
PODXL Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
PODXL protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
HNGNETSTSA IKSSTVQSHQ SATTSTEVTT GHPVASTLAS TQPSNPTPFT TSTQSPSMPT STPNPTSNQS GGNLTSSVSE VDKTKTSSPS STAFTSSSGQ TASSGGKSGD SFTTAPTTTL GLINVSSQPT DLNTTSKLLS TPTTDNTTSP QQPVDSSPST ASHPVGQHTP AAVPSSSGST PSTDNSTLTW KPTTHKPLGT SEATQPLTSQ TPGITTLPVS TLQQSMASTV GTTTEEFTHL ISNGTPVAPP GPSTPSPIWA FGNYQLNCEP PIRPDEELLI LNLTRASLCE RSPLDEKEKL VELLCHSVKA SFKPAEDLCT LHVAPILDNQ AVAVKRIIIE TKLSPKAVYE LLKDRWDDLT EAGVSDMKLG KEGPPEVNED RFSLEHHHHH H
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.