Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse PGAM1 Protein
A cDNA sequence encoding the PGAM1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 203.00 CHF
Spezifikation
Name PGAM1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15972279
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13025-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15962279
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13025-25UG
25 μg
203.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
PGAM1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
The PGAM1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMAAYKL VLIRHGESAW NLENRFSGWY DADLSPAGHE EAKRGGQALR DAGYEFDICF TSVQKRAIRT LWTVLDAIDQ MWLPVVRTWR LNERHYGGLT GLNKAETAAK HGEAQVKIWR RSYDVPPPPM EPDHPFYSNI SKDRRYADLT EDQLPSCESL KDTIARALPF WNEEIVPQIK EGKRVLIAAH GNSLRGIVKH LEGLSEEAIM ELNLPTGIPI VYELDKNLKP IKPMQFLGDE ETVRKAMEAV AAQGKVKK
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.