Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse NKp46 Protein
A cDNA sequence encoding the NKp46 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1590.00 CHF
Spezifikation
Name NKp46 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15911749
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12851-1UG
1 μg
131.00 CHF
1 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15931749
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12851-5UG
5 μg
203.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15921749
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12851-50UG
50 μg
1590.00 CHF
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
NKp46 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
NKp46 protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
ADLQRINTEK ETLPKPIIWA KPSIMVTNGN SVNIWCQGAQ SASEYQLYFE GSFFALERPK PSRSMNKVRF FISQMTSHTA GIYTCFYQSG ELWSKSSNPL KLVVTGLYDT PNLWVYPRPE VTLGENVTFF CQLKTATSKF FLLKERGSNH IQNKYGNIQA EFPMGPVTRA HRGTYRCFGSYNDYAWSFPS EPVTLLITGG VENSSLAPTD PTSSLDYWEF DLSTNESGLQ KDSAFWDHTT QNLEPKSCDK THTCPPCPAP ELLGGPSVFL FPPKPKDTLM ISRTPEVTCV VVDVSHEDPE VKFNWYVDGV EVHNAKTKPR EEQYNSTYRV VSVLTVLHQD WLNGKEYKCK VSNKALPAPIEKTISKAKGQ PREPQVYTLP PSRDELTKNQ VSLTCLVKGF YPSDIAVEWE SNGQPENNYK TTPPVLDSDG SFFLYSKLTV DKSRWQQGNV FSCSVMHEAL HNHYTQKSLS LSPGKHHHHH H
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.