Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse MIF / GLIF Protein Artikelnummer.: 15905509
enQuireBio™ Recombinant Mouse MIF / GLIF Protein
Artikelnummer. 15905509
5 μg, 5 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
25 μg
5 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
5 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 15905509
Marke: enQuireBio™ QP14935 ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Mouse MIF / GLIF, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_034928.1
Gen-ID (Entrez) 17319
Name MIF / GLIF Protein
Menge 5 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Gensymbol MIF
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies E. coli
Proteinmarkierung Untagged
Sequenz MPMFIVNTNV PRASVPEGFL SELTQQLAQA TGKPAQYIAV HVVPDQLMTF SGTNDPCALC SLHSIGKIGG AQNRNYSKLL CGLLSDRLHI SPDRVYINYY DMNAANVGWN GSTFA
Puffer 0.2 um filtered 20 mM PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, lyophilized
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 96% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Mouse MIF / GLIF Protein >