Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse MCP-2 / CCL8 Protein
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
2 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
2 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Spezifikation
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_067418.1 |
Gen-ID (Entrez) | 20307 |
Name | MCP-2 / CCL8 Protein |
Menge | 2 μg |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Gensymbol | Ccl8 |
Biologische Aktivität | THP-1 chemotaxis significantly induced by less than 100 ng/ml of Mouse MCP-2 / CCL8. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Mouse |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Mouse MCP-2 / CCL8 Protein >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur