Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse LGALS8 Protein
A cDNA sequence encoding the LGALS8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name LGALS8 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Biologische Aktivität The ED50 for this effect is ‰¤ 2ug/ml. Measured by its ability to agglutinate human red blood cells.
Produkttyp Recombinant Protein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15975108
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10769-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15955108
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10769-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15965108
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10769-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
LGALS8 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMLSLNNL QNIIYNPIIP YVGTITEQLK PGSLIVIRGH VPKDSERFQV DFQLGNSLKP RADVAFHFNP RFKRSSCIVC NTLTQEKWGW EEITYDMPFR KEKSFEIVFM VLKNKFQVAV NGRHVLLYAH RISPEQIDTV GIYGKVNIHS IGFRFSSDLQSMETSALGLT QINRENIQKP GKLQLSLPFE ARLNASMGPG RTVVIKGEVN TNARSFNVDL VAGKTRDIAL HLNPRLNVKA FVRNSFLQDA WGEEERNITC FPFSSGMYFE MIIYCDVREF KVAINGVHSL EYKHRFKDLS SIDTLSVDGD IRLLDVRSW
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
The ED50 for this effect is ‰¤ 2ug/ml. Measured by its ability to agglutinate human red blood cells.
Mouse
His
The LGALS8 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT.