Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse Integrin alpha E beta 7 Protein
Descripción
The Recombinant Mouse Integrin alpha E beta 7 Protein is derived from CHO. The Recombinant Mouse Integrin alpha E beta 7 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Especificaciones
Especificaciones
| Zugriffsnummer | ABD49099 (alpha E), P26011 (beta 7) |
| Zusammensetzung | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS |
| Molekulargewicht | 130kDa (αE), 84kDa (β7) |
| Name | Integrin alpha E beta 7 |
| Vorbereitungsmethode | Reconstitute at 500μg/mL in sterile PBS. |
| Qualitätskontrollen | SDS-PAGE: 112-128kDa and 142-176kDa, reducing conditions |
| Menge | 50 μg |
| Quelle | Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived mouse Integrin alpha E beta 7 protein, (N-terminus) Mouse Integrin alpha E (Phe20-Arg1113,Ser453Gly) Accession &Num; ABD49099 His-Pro GGGSGGGS Acidic Tail 6-His tag Mouse Integrin ss7 (Glu20-Arg724) Accession &Num; P26011 GGGSGGGS Basic Tail (C-terminus) |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?