missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse IL36G Protein

A cDNA sequence encoding the IL36G was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

131.00 CHF - 6775.00 CHF

Spezifikation

Gen-ID (Entrez) 215257
Name IL36G Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Gensymbol Il36g
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15984988
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10729-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15964988
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10729-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15974988
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10729-1MG
1 mg
6775.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

215257
Research Use Only
Il36g
Recombinant Protein
E. coli
GRETPDFGEV FDLDQQVWIF RNQALVTVPR SHRVTPVSVT ILPCKYPESL EQDKGIAIYL GIQNPDKCLF CKEVNGHPTL LLKEEKILDL YHHPEPMKPF LFYHTRTGGT STFESVAFPG HYIASSKTGN PIFLTSKKGE YYNINFNLDI KS
Greater than 97.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
IL36G Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
The ED50 as determined by inducing IL-6 secretion in murine NIH/3T3 cells is less than 10 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 1.0M 105 IU/mg.
Mouse
Untagged
Lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in 20mM Tris-HCl, pH 8.5, 150mM NaCl and Tween-20.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications