Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL33 / Interleukin-33 / NF-HEV Protein
A DNA sequence encoding the Mouse IL33 / Interleukin-33 / NF-HEV Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10464-ec-250ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15903958
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_001158196.1
IL33 / Interleukin-33 / NF-HEV Protein
Research Use Only
IL33
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using murine D10S cells is less than 0.5 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.0 M 106 IU/mg.
Mouse
Untagged
0.2 um filtered PBS, and 1 mM EDTA, lyophilized
77125
250 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
SIQGTSLLTQ SPASLSTYND QSVSFVLENG CYVINVDDSG KDQEQDQVLL RYYESPCPAS QSGDGVDGKK LMVNMSPIKD TDIWLHANDK DYSVELQRGD VSPPEQAFFV LHKKSSDFVS FECKNLPGTY IGVKDNQLAL VEEKDESCNN IMFKLSKI
Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC.